Läs mer
4-Bromo-1,2-dimetoxibensen, TRC
Produktkod. 30329677
Change view
Kvantitet:
25 g
Produktkod. Kvantitet
30329677 25 g
1 options
Produktkod. 30329677 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB68410525G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Bromo-1,2-dimethoxybenzene
CAS 2859-78-1
Molekylformel C8H9BrO2
Kvantitet 25 g
Synonym 4-Bromo-veratrole, 1,2-Dimethoxy-4-bromobenzene, 1-Bromo-3,4-dimethoxybenzene, 3,4-Dimethoxy-1-bromobenzene, 3,4-Dimethoxybromobenzene, 3,4-Dimethoxyphenyl bromide, 4-Bromo-1,2-dimethoxybenzene, 4-Bromo-2-methoxyanisole, 4-Bromoveratrole, Bromoveratrole, NSC 36284
InChI formel InChI=1S/C8H9BrO2/c1-10-7-4-3-6(9)5-8(7)11-2/h3-5H,1-2H3
LEDER COc1ccc(Br)cc1OC
IUPAC-namn 4-bromo-1,2-dimetoxibensen
Molekylvikt (g/mol) 217.06
Formel vikt 215.9786