Läs mer
4-Bromo-1,2-dimetoxibensen, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Bromo-1,2-dimethoxybenzene |
| CAS | 2859-78-1 |
| Molekylformel | C8H9BrO2 |
| Kvantitet | 250 g |
| Synonym | 4-Bromo-veratrole, 1,2-Dimethoxy-4-bromobenzene, 1-Bromo-3,4-dimethoxybenzene, 3,4-Dimethoxy-1-bromobenzene, 3,4-Dimethoxybromobenzene, 3,4-Dimethoxyphenyl bromide, 4-Bromo-1,2-dimethoxybenzene, 4-Bromo-2-methoxyanisole, 4-Bromoveratrole, Bromoveratrole, NSC 36284 |
| InChI formel | InChI=1S/C8H9BrO2/c1-10-7-4-3-6(9)5-8(7)11-2/h3-5H,1-2H3 |
| LEDER | COc1ccc(Br)cc1OC |
| IUPAC-namn | 4-bromo-1,2-dimetoxibensen |
| Molekylvikt (g/mol) | 217.06 |
| Formel vikt | 215.9786 |