Läs mer
4-Bromo-1,2-(metylendioxi)bensen, 98 %
Produktkod. 11389419
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11389419 5 g 5g
11479016 25 g 25g
11489016 100 g 100g
11499016 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11389419 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A17906.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 2635-13-4 | C7H5BrO2 | 201,02 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2635-13-4
Molekylformel C7H5BrO2
Molekylvikt (g/mol) 201.02
MDL-nummer MFCD00005821
InChI-nyckel FBOYMIDCHINJKC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-bromo-1,2-methylenedioxy benzene, 5-bromobenzo d 1,3 dioxole, 4-bromo-1,2-methylenedioxybenzene, 1-bromo-3,4-methylenedioxy benzene, 3,4-methylenedioxybromobenzene, 5-bromo-2h-1,3-benzodioxole, 5-bromobenzo-1,3-dioxole, 5-bromo-benzo 1,3 dioxole, 1,3-benzodioxole, 5-bromo, 3,4-methylenedioxy bromobenzene
PubChem CID 75831
LEDER BrC1=CC=C2OCOC2=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Bromo-1,2-(methylenedioxy)benzene
Densitet 1.669
Kokpunkt 228°C
Flampunkt >110°C (230°F)
Brytningsindex 1.584
Kvantitet 5 g
Beilstein 127407
IUPAC-namn 5-brom-2H-1,3-bensodioxol
Formel vikt 201.02
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.