Läs mer
4-Bromo-1,2-metylendioxibensen, TRC
Produktkod. 30340805
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
30340805 1 g
1 options
Produktkod. 30340805 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB6971531G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Bromo-1,2-methylenedioxybenzene
CAS 2635-13-4
Molekylformel C7H5BrO2
Kvantitet 1 g
InChI formel InChI=1S/C7H5BrO2/c8-5-1-2-6-7(3-5)10-4-9-6/h1-3H,4H2
LEDER Brc1ccc2OCOc2c1
IUPAC-namn 5-brom-1,3-bensodioxol
Molekylvikt (g/mol) 201.02
Formel vikt 199.9473