Läs mer
4-brom-1,3-bensodioxol, 97 %, Thermo Scientific™
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Bromo-1, 3-benzodioxole |
| CAS Min % | 96.5 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Analysprocentintervall | 97% |
| Förpackning | Bärnstensfärgad glasflaska |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | 4-bromobenzo d 1,3 dioxole, 4-bromo-2h-1,3-benzodioxole, 4-bromo-benzo 1,3 dioxole, 1,3-benzodioxole, 4-bromo, 2,3-methylenedioxy-bromobenzene, 4-bromo-1,3-benzodioxol, methylene dioxy bromo-benzene, 1,3-benzodioxole,4-bromo, 4-bromanyl-1,3-benzodioxole, 1,3-benzodioxol-4-yl bromide |
| Formel vikt | 201.02 |
| Procent renhet | 97% |