Läs mer
4-brom-1,3-bensodioxol, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10232972
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10232972 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10009171 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10232972 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC01710CB
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 6698-13-1
Molekylformel C7H5BrO2
Molekylvikt (g/mol) 201.019
MDL-nummer MFCD02681890
InChI-nyckel VZPMQHSDFWAZHP-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2776189
IUPAC-namn 4-brom-1,3-bensodioxol
LEDER C1OC2=C(O1)C(=CC=C2)Br
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Bromo-1, 3-benzodioxole
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Synonym 4-bromobenzo d 1,3 dioxole, 4-bromo-2h-1,3-benzodioxole, 4-bromo-benzo 1,3 dioxole, 1,3-benzodioxole, 4-bromo, 2,3-methylenedioxy-bromobenzene, 4-bromo-1,3-benzodioxol, methylene dioxy bromo-benzene, 1,3-benzodioxole,4-bromo, 4-bromanyl-1,3-benzodioxole, 1,3-benzodioxol-4-yl bromide
Formel vikt 201.02
Procent renhet 97%