Läs mer
4-Brom-1,8-naftalensäureanhydrid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Bromo-1,8-naphthalic Anhydride |
| CAS | 81-86-7 |
| Molekylformel | C12 H5 Br O3 |
| Kvantitet | 5 g |
| Synonym | 6-Bromobenzo[de]isochromene-1,3-dione, 6-Bromo-1H,3H-naphtho[1,8-cd]pyran-1,3-dione, 8-Bromo-3-oxatricyclo[7.3.1.0 5,13]trideca-1(13),5,7,9,11-pentaene-2,4-dione, 4-Bromonaphthalene-1,8-dicarboxylic Acid Anhydride |
| InChI formel | InChI=1S/C12H5BrO3/c13-9-5-4-8-10-6(9)2-1-3-7(10)11(14)16-12(8)15/h1-5H |
| LEDER | O=C1OC(=O)C2=CC=C(Br)C=3C=CC=C1C23 |
| IUPAC-namn | 8-brom-3-oxatricyklo[7.3.1.05,13]trideca-1(12),5,7,9(13),10-pentaen-2,4-dione |
| Molekylvikt (g/mol) | 277.0703 |
| Formel vikt | 275.9422 |