missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
4-Bromo-1,8-naphthyridine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Bromo-1,8-naphthyridine |
| CAS | 54569-28-7 |
| Molekylformel | C8H5N2Br |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H5BrN2/c9-7-3-5-11-8-6(7)2-1-4-10-8/h1-5H |
| LEDER | C1=CC2=C(N=C1)N=CC=C2Br |
| IUPAC-namn | 4-bromo-1,8-naphthyridine |
| Molekylvikt (g/mol) | 209.04 |
| Formel vikt | 207.9636 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?