missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

4-Bromo-1-butanol-1,1,2,2,3,3,4,4-d8, CDN

Produktkod. 30316984
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
0.1 g
0.25 g
Förpackningsstorlek:
0.1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
30316984 0.1 g 0.1g
30326126 0.25 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30316984 Leverantör CDN Leverantörsnummer CDND57040.1G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.

Discover 4000+ high-quality deuterated compounds, shipping directly from stock for speed. We offer many unique API’s, including active pharmaceutical ingredients, nitrosoamines, amino acids, steroids, gases, pesticides, and fatty acids.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 4-Bromo-1-butanol-D8
CAS 136091-68-4
Molekylformel C4 D8 H Br O
Kvantitet 0.1 g
Synonym 1-Butan-1,1,2,2,3,3,4,4-d8-ol, 4-bromo- (9 CI), 4-Bromo-1-butanol-1,1,2,2,3,3,4,4-d8, 4-Bromo-1-butanol-D8, 1-Bromo-4-hydroxybutane-d8
InChI formel InChI=1 S/C4H9BrO/c5-3-1-2-4-6/h6H,1-4H2/i1D2,2D2,3D2,4D2
LEDER [2 H]C([2 H])(O)C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])Br
IUPAC-namn 4-bromo-1,1,2,2,3,3,4,4-octadeuteriobutan-1-ol
Molekylvikt (g/mol) 161.067
Formel vikt 160.0339 g/mol
Procent renhet 99 atom % D, min 98% Chemical Purity
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.