Läs mer
4-Bromo-1-butanol 1-Nitrate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Bromo-1-butanol 1-Nitrate |
| CAS | 146563-40-8 |
| Molekylformel | C4H8BrNO3 |
| Kvantitet | 1 mg |
| Synonym | 4-Bromobutyl Nitrate, 4-Nitrooxybutyl Bromide, 4-Bromo-1-butanol Nitrate |
| InChI formel | InChI=1S/C4H8BrNO3/c5-3-1-2-4-9-6(7)8/h1-4H2 |
| LEDER | [O-][N+](=O)OCCCCBr |
| IUPAC-namn | 4-bromobutyl nitrate |
| Molekylvikt (g/mol) | 198.02 |
| Formel vikt | 196.9688 |