missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

4-Bromo-1-butanol, 85+%

Produktkod. p-3593321 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10571514 1 g Glasflaska 1g
10637264 5 g Glasflaska 5g
10465465 25 g Glasflaska 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 10571514 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 390010010
Request Bulk or Custom Format

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

CAS: 33036-62-3 | C4H9BrO | 153.02 g/mol

Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 33036-62-3
Molekylformel C4H9BrO
Molekylvikt (g/mol) 153.02
MDL-nummer MFCD00015387
InChI-nyckel SIJLYRDVTMMSIP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-bromo-1-butanol, 1-butanol, 4-bromo, 4-bromobutanol, 4-bromo-butan-1-ol, 1-bromo-4-hydroxybutane, tetramethylene bromohydrin, 4-bromo-n-butanol, 1-bromobutan-4-ol, 4-bromo butan-1-ol, acmc-1axcv
PubChem CID 118388
IUPAC-namn 4-bromobutan-1-ol
LEDER C(CCBr)CO

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 4-Bromo-1-butanol
CAS Min % 85.0
CAS Max % 100.0
Färg Färglös till Brun
Densitet 1.0680g/mL, 1.068
Kokpunkt 56.0°C to 58.0°C (2.0 mmHg)
Flampunkt 7°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 85% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel Br(CH2)4OH
Kvantitet 1 g
Löslighetsinformation Solubility in water: insoluble
Formel vikt 153.02
Procent renhet 85+%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 4-Bromo-1-butanol
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P240-Jorda/potentialförbind behållare och mottagarutrustning.
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.

Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.

Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.

Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.

Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.