Läs mer
4-Bromo-1-butanol (innehåller varierande mängder THF), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Bromo-1-butanol |
| CAS | 33036-62-3 |
| Molekylformel | C4H9BrO |
| Kvantitet | 5 g |
| Synonym | 4-Bromobutan-1-ol, 4-bromobutanol, 4-Bromo-butan-1-ol, 1-Bromo-4-hydroxybutane, Tetramethylene bromohydrin, 1-bromobutan-4-ol, 4-bromo butan-1-ol |
| InChI formel | InChI=1S/C4H9BrO/c5-3-1-2-4-6/h6H,1-4H2 |
| LEDER | BrCCCCO |
| IUPAC-namn | 4-bromobutan-1-ol |
| Molekylvikt (g/mol) | 153.02 |
| Formel vikt | 151.9837 |