Läs mer
4-Bromo-1-butanol, teknik, fortsatt, varierande mängder THF
Produktkod. 11397218
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11397218 1 g 1g
11387218 5 g 5g
11377218 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11397218 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 016805.03
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 29-12-2026
CAS: 33036-62-3 | C4H9BrO | 153,019 g/mol
4-brom-1-butanol används för att framställa 2-(4-brom-butoxi)-tetrahydro-pyran genom att reagera med 3,4-dihydro-2H-pyran i närvaro av bärnsten 15 som en katalysator. Den reagerar med dihydropyran för att framställa tetrahydropyranyletrar.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 33036-62-3
Molekylformel C4H9BrO
Molekylvikt (g/mol) 153.019
MDL-nummer MFCD00015387
InChI-nyckel SIJLYRDVTMMSIP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-bromo-1-butanol, 1-butanol, 4-bromo, 4-bromobutanol, 4-bromo-butan-1-ol, 1-bromo-4-hydroxybutane, tetramethylene bromohydrin, 4-bromo-n-butanol, 1-bromobutan-4-ol, 4-bromo butan-1-ol, acmc-1axcv
PubChem CID 118388
IUPAC-namn 4-bromobutan-1-ol
LEDER C(CCBr)CO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Bromo-1-butanol
Namnnotering fortsättning varierande mängder THF
Färg Gult
Kokpunkt 63 °C till 65 °C (5 mmHg)
Flampunkt 32 °C (91 °F)
Linjär formel Br(CH2)4OH
Brytningsindex 1.5035
Kvantitet 1 g
UN-nummer UN1987
Känslighet Ljus- och fuktkänslig
Löslighetsinformation Oblandbar med vatten.
Formel vikt 153.02
Kvalitet Teknisk
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.