Läs mer
4-Bromo-1-butene, 97%
Produktkod. 11444423
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
50 g
Förpackningsstorlek:
25g
50g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11444423 5 g 5g
11454423 25 g 25g
15473027 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11444423 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A10977.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 5162-44-7 | C4H7Br | 135.004 g/mol
4-brom-1-buten används vid framställning av 4-(3-butenyloxi)bensoesyra och largazol. Det används också vid dubbelalkylering av laktamer följt av Grubbs ringslutande metates för att ge gymnodimin. Vidare tjänar det som ett reagens vid framställning av dienhydrazider.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
4-Bromo-1-buten används vid framställning av 4-(3-butenyloxi)bensoesyra och largazol. Det används också vid dubbelalkylering av laktamer följt av Grubbs ringslutande metates för att ge gymnodimin. Vidare tjänar det som ett reagens vid framställning av dienhydrazider.
Löslighet Blandbar med
vatten, bensen, eter och etanol.
Noter
Ljuskänslig. Förvara på en sval plats. Inkompatibel med starka baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 5162-44-7
Molekylformel C4H7Br
MDL-nummer MFCD00000258
InChI-nyckel DMAYBPBPEUFIHJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-bromo-1-butene, 3-butenyl bromide, 1-butene, 4-bromo, 4-bromo-1-buten, 4-bromo-but-1-ene, homoallyl bromide, 1-bromo-3-butene, 4-bromobutene, 4-bromo-1 butene, sjphabijuh@
PubChem CID 21241
IUPAC-namn 4-bromobut-1-en
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Bromo-1-butene
Densitet 1.33
Kokpunkt 98°C to 100°C
Flampunkt 1°C (34°F)
Brytningsindex 1.463
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN1993
Beilstein 1098377
Känslighet Light sensitive
Löslighetsinformation Miscible with water,benzene,ether and ethanol.
LEDER C=CCCBr
Molekylvikt (g/mol) 135.004
Formel vikt 135
Procent renhet 97%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.