Läs mer
4-bromo-1-buten, 97 %
Beskrivning
4-brom-1-buten används vid framställning av 4-(3-butenyloxi)bensoesyra och largazol. Det används också vid dubbelalkylering av laktamer följt av Grubbs ringslutande metates för att ge gymnodimin. Vidare tjänar det som ett reagens vid framställning av dienhydrazider.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
4-Bromo-1-buten används vid framställning av 4-(3-butenyloxi)bensoesyra och largazol. Det används också vid dubbelalkylering av laktamer följt av Grubbs ringslutande metates för att ge gymnodimin. Vidare tjänar det som ett reagens vid framställning av dienhydrazider.
Löslighet Blandbar med
vatten, bensen, eter och etanol.
Noter
Ljuskänslig. Förvara på en sval plats. Inkompatibel med starka baser.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Bromo-1-butene |
| Densitet | 1.33 |
| Kokpunkt | 98 °C till 100 °C |
| Flampunkt | 1 °C |
| Brytningsindex | 1.463 |
| Kvantitet | 50 g |
| UN-nummer | UN1993 |
| Beilstein | 1098377 |
| Känslighet | Ljuskänslig |
| Löslighetsinformation | Blandbar med vatten, bensen, eter och etanol. |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
- 4-Bromo-1-butene
- Fara
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Brandfarlig vätska Kategorija 2
- Luftvägssensibilisering Kategorija 1
- Preobcutljivost koze Kategorija 1
- Specifik organtoxicitet Kategorija 3
- H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
- H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- H334-Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning.
- H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
- P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
- P240-Jorda/potentialförbind behållare och mottagarutrustning.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P342+P311-Vid besvär i luftvägarna: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
- MIXTURE LIST-Contain: 4-Bromo-1-butene
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.