Läs mer
4-bromo-1-butylacetat, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Bromo-1-butyl Acetate |
| CAS | 4753-59-7 |
| Molekylformel | C6H11BrO2 |
| Kvantitet | 10 g |
| Synonym | 4-Bromo-1-butanol 1-Acetate, 4-Bromo-1-butanol Acetate, 1-Acetoxy-4-bromobutane, 4-Acetoxy-1-bromobutane, 4-Acetoxybutyl Bromide, 4-Bromo-1-acetoxybutane, 4-Bromo-1-butanol Acetate, 4-Bromobutyl Acetate, Acetic Acid 4-Bromobutyl Ester, NSC 33919 |
| InChI formel | InChI=1S/C6H11BrO2/c1-6(8)9-5-3-2-4-7/h2-5H2,1H3 |
| LEDER | CC(=O)OCCCCBr |
| IUPAC-namn | 4-bromobutylacetat |
| Molekylvikt (g/mol) | 195.05 |
| Formel vikt | 193.9942 |