Läs mer
4-bromo-1-butylacetat, TRC
Product Code. 30336187
Change view
Click to view available options
Kvantitet:
50 g
Product Code. Kvantitet
30336187 50 g
1 options
Product Code. 30336187 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCB68196550G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemiskt namn eller material 4-Bromo-1-butyl Acetate
CAS 4753-59-7
Molekylformel C6H11BrO2
Kvantitet 50 g
Synonym 4-Bromo-1-butanol 1-Acetate, 4-Bromo-1-butanol Acetate, 1-Acetoxy-4-bromobutane, 4-Acetoxy-1-bromobutane, 4-Acetoxybutyl Bromide, 4-Bromo-1-acetoxybutane, 4-Bromo-1-butanol Acetate, 4-Bromobutyl Acetate, Acetic Acid 4-Bromobutyl Ester, NSC 33919
InChI formel InChI=1S/C6H11BrO2/c1-6(8)9-5-3-2-4-7/h2-5H2,1H3
LEDER CC(=O)OCCCCBr
IUPAC-namn 4-bromobutylacetat
Molekylvikt (g/mol) 195.05
Formel vikt 193.9942