Läs mer
4-Bromo-1-butyne, 97%
Produktkod. 15460108
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15460108 25 g 25g
15450108 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15460108 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H53367.14
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 38771-21-0 | C4H5Br | 132.988 g/mol
4-Bromo-1-butyn används för farmaceutiska intermediärer.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
4-Bromo-1-butyn används för farmaceutiska intermediärer.
Löslighet
Oblandbar med vatten.
Anmärkningar
Rekommenderad förvaring i kylskåp. Håll borta från antändningskällor. Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 38771-21-0
Molekylformel C4H5Br
Molekylvikt (g/mol) 132.988
MDL-nummer MFCD10000883
InChI-nyckel XLYOGWXIKVUXCL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-bromo-1-butyne, 1-bromo-3-butyne, 1-butyne, 4-bromo, 4-bromobutyne, 3-butynyl bromide, 1-bromo-3-butynol, 4-bromo-but-1-yne, acmc-1afup, 1-butyne, 4-bromo-6ci,9ci
PubChem CID 11073464
IUPAC-namn 4-bromobut-1-yn
LEDER C#CCCBr
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Bromo-1-butyne
Densitet 1.417
Kokpunkt 110°C
Flampunkt 24°C (75°F)
Linjär formel HC≡CCH2CH2Br
Brytningsindex 1.481
Kvantitet 25 g
UN-nummer UN1992
Löslighetsinformation Immiscible with water.
Formel vikt 132.99
Procent renhet 97%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.