missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

4-Bromo-1-chloro-2-(4-ethoxybenzyl)benzene, Mikromol

Produktkod. 30459083
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
25 mg
4 x 25 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30459083 4 x 25 mg
17982576 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30459083 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM3611.0100254AMP

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Discover Mikromol- your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.

4-Bromo-1-chloro-2-(4-ethoxybenzyl)benzene, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 4-Bromo-1-chloro-2-(4-ethoxybenzyl)benzene
CAS 461432-23-5
Analyt- eller komponentnamn 4-Bromo-1-chloro-2-(4-ethoxybenzyl)benzene
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C15 H14 Br Cl O
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym 4-Bromo-1-chloro-2-(4-ethoxybenzyl)benzene, 4-bromo-1-chloro-2-[(4-ethoxyphenyl)methyl]benzene
InChI formel InChI=1S/C15H14BrClO/c1-2-18-14-6-3-11(4-7-14)9-12-10-13(16)5-8-15(12)17/h3-8,10H,2,9H2,1H3
Lösningstyp Neat
LEDER CCOc1ccc(Cc2cc(Br)ccc2Cl)cc1
IUPAC-namn 4-bromo-1-chloro-2-[(4-ethoxyphenyl)methyl]benzene
Molekylvikt (g/mol) 325.63
Kvantitet 4 x 25 mg
Formel vikt 323.9917 g/mol
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.