Läs mer
4-Bromo-1-chloro-2-(4-ethoxybenzyl)benzene, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Bromo-1-chloro-2-(4-ethoxybenzyl)benzene |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C15H14BrClO/c1-2-18-14-6-3-11(4-7-14)9-12-10-13(16)5-8-15(12)17/h3-8,10H,2,9H2,1H3 |
| Formel vikt | 323.9917 |
| Procent renhet | >95% |