Läs mer
4-Brom-1-klor-2-etylbensen, 98+%
Produktkod. 11339909
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11339909 5 g 5g
11349909 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11339909 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B25613.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 21-12-2026
CAS: 289039-22-1 | C8H8BrCl | 219,506 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 289039-22-1
Molekylformel C8H8BrCl
Molekylvikt (g/mol) 219.506
MDL-nummer MFCD00672954
InChI-nyckel ILQNJGBEXZUYOI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-bromo-2-chloroethylbenzene, acmc-1cnam, 4-bromo-1-chloro-2-ethyl benzene, 4-bromo-1-chloro-2-ethyl-benzene
PubChem CID 44119401
IUPAC-namn 4-brom-l-klor-2-etylbensen
LEDER CCC1=C(C=CC(=C1)Br)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Bromo-1-chloro-2-ethylbenzene
Kvantitet 5 g
Formel vikt 219.51
Procent renhet ≥98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.