Läs mer
4-Bromo-1-chloro-2-fluorobenzene, 98%
Produktkod. 11429180
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11429180 25 g 25g
11419180 5 g 5g
11439180 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11429180 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A15745.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 60811-18-9 | C6H3BrClF | 209.44 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 60811-18-9
Molekylformel C6H3BrClF
Molekylvikt (g/mol) 209.44
MDL-nummer MFCD00042519
InChI-nyckel AGYWDGVTLKNTBS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-bromo-4-chloro-3-fluorobenzene, 3-fluoro-4-chlorobromobenzene, 2-fluoro-4-bromochlorobenzene, 2-chloro-5-bromofluorobenzene, 4-chloro-3-fluorobromobenzene, 5-bromo-2-chlorofluorobenzene, 4-bromo-1-chloro-2-fluoro-benzene, 4-bromo-2-fluorochlorobenzene, benzene, 4-bromo-1-chloro-2-fluoro, 3-fluoro-4-chloro-bromobenzene
PubChem CID 2724690
IUPAC-namn 4-brom-l-klor-2-fluorbensen
LEDER FC1=C(Cl)C=CC(Br)=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Bromo-1-chloro-2-fluorobenzene
Densitet 1.71
Kokpunkt 62°C to 64°C (9 mmHg)
Brytningsindex 1.555
Kvantitet 25 g
Beilstein 2206649
Formel vikt 209.45
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.