Läs mer
4-Brom-1-fluoro-2-nitrobensen, 98 %
Produktkod. 11490717
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11490717 5 g 5g
11480717 1 g 1g
11400727 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11490717 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B22523.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-08-2026
CAS: 364-73-8 | C6H3BrFNO2 | 220,00 g/mol
4-Bromo-1-fluoro-2-nitrobensen används vid syntes av antiinflammatoriska medel.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområde
4-Bromo-1-fluoro-2-nitrobensen används vid syntes av antiinflammatoriska medel.
Löslighet
Svår att blanda.
Anmärkningar
Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel. Förvara behållaren väl tillsluten. Förvara svalt, torrt i väl tillslutna behållare.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 364-73-8
Molekylformel C6H3BrFNO2
Molekylvikt (g/mol) 220.00
MDL-nummer MFCD00129165
InChI-nyckel UQEANKGXXSENNF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-bromo-2-fluoronitrobenzene, 1-bromo-4-fluoro-3-nitrobenzene, 2-fluoro-5-bromonitrobenzene, 4-bromo-1-fluoro-2-nitro-benzene, benzene, 4-bromo-1-fluoro-2-nitro, pubchem1046, 5-bromo-fluoronitrobenzene, acmc-1cpc6, 5-bromo-2-fluronitrobenzene, ksc226i7f
PubChem CID 2736328
IUPAC-namn 4-brom-l-fluoro-2-nitrobensen
LEDER [O-][N+](=O)C1=CC(Br)=CC=C1F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Bromo-1-fluoro-2-nitrobenzene
Smältpunkt 18°C to 19°C
Densitet 1.786
Kokpunkt 240°C to 241°C
Flampunkt >110°C (230°F)
Brytningsindex 1.5768
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN2810
Beilstein 2329084
Löslighetsinformation Difficult to mix.
Formel vikt 220.01
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.