Läs mer
4-brom-1-indanon, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10048039 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10048039 5 g Glasflaska 5g
10734787 1 g Glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10048039 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 427700050
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
CAS: 15115-60-3 | Molekylformel: C9H7BrO | Molekylvikt: 211,06 g/mol
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Acros Organics . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 15115-60-3
Molekylformel C9H7BrO
Molekylvikt (g/mol) 211.06
MDL-nummer MFCD01719772
InChI-nyckel UVVYFYLSZIMKMC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-bromo-1-indanone, 4-bromo-indan-1-one, 4-bromoindan-1-one, 4-bromo-2,3-dihydro-1h-inden-1-one, 1-indanone, 4-bromo, 4-bromohydrindone-1, 1h-inden-1-one, 4-bromo-2,3-dihydro, 4-bromoindanone, 4-bromo indanone, 4-bromo-indanone
PubChem CID 98713
IUPAC-namn 4-brom-2,3-dihydroinden-1-on
LEDER BrC1=CC=CC2=C1CCC2=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Bromo-1-indanone
CAS Min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 95 °C till 99 °C
Färg Orange till brunt
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 96% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 5 g
Formel vikt 211.05
Procent renhet 97%
Fysisk form Kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.