Läs mer
4-Bromo-1-methoxy-2-nitrobenzene, 98%, BLD Pharm™
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | 4-Bromo-1-methoxy-2-nitrobenzene |
| CAS | 33696-00-3 |
| Molekylformel | C7H6BrNO3 |
| MDL-nummer | MFCD00055529 |
| Kvantitet | 500 g |
| LEDER | COC1=CC=C(Br)C=C1[N+]([O-])=O |
| Molekylvikt (g/mol) | 232.03 |
| Procent renhet | 98% |