Läs mer
4-brom-1-metyl-1H-indol,≥ 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10728655
Change view
Kvantitet:
250 mg
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
250mg
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10728655 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
1 options
Produktkod. 10728655 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC45810CB
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-01-2027
Kemiska identifierare
CAS 590417-55-3
Molekylformel C9H8BrN
Molekylvikt (g/mol) 210.07
MDL-nummer MFCD08435875
InChI-nyckel JZOSXTYDJPHXQD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-bromo-1-methyl-1h-indole, 4-bromo-1-methyl-indole, acmc-209m9m, 1h-indole,4-bromo-1-methyl, 4-bromo-1-methylindole, 1h-indole, 4-bromo-1-methyl
PubChem CID 22558937
LEDER CN1C=CC2=C(Br)C=CC=C12
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Bromo-1-methyl-1H-indole
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
IUPAC-namn 4-brom-l-metylindol
Formel vikt 210.07
Procent renhet 97%