Läs mer
(4-brom-l-metyl-lH-pyrazol-3-yl)metanol,≥ 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10694765
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
10694765 250 mg 250mg
10265884 1 g 1g
10265404 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10694765 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC63909CB
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-08-2026
Kemiska identifierare
CAS 915707-65-2
Molekylformel C5H7BrN2O
Molekylvikt (g/mol) 191.028
MDL-nummer MFCD06202888
InChI-nyckel JFGLJTFTVBZOCB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-bromo-1-methyl-1h-pyrazol-3-yl methanol, 4-bromo-1-methylpyrazol-3-yl methanol, 4-bromo-3-hydroxymethyl-1-methyl-1h-pyrazole, 4-bromo-1-methylpyrazol-3-yl methan-1-ol, pubchem23717
PubChem CID 24229713
IUPAC-namn (4-brom-l-metylpyrazol-3-yl)metanol
LEDER CN1C=C(C(=N1)CO)Br
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (4-Bromo-1-methyl-1H-pyrazol-3-yl)methanol
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97+%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 191.03
Procent renhet 97%