Läs mer
4-brom-1-metyl-lH-pyrazol-3-karbonitril, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10097879
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10097879 1 g 1g
1 options
Produktkod. 10097879 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer MAY00324DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-11-2026
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Bromo-1-methyl-1H-pyrazole-3-carbonitrile
CAS 287922-71-8
Analysprocentintervall 97%
Molekylformel C5H4BrN3
MDL-nummer MFCD00103545
Kvantitet 1 g
Synonym 4-bromo-1-methyl-1h-pyrazole-3-carbonitrile, 1h-pyrazole-3-carbonitrile, 4-bromo-1-methyl, 4-bromo-1-methyl-pyrazole-3-carbonitrile
InChI-nyckel NTTLCOOFUGHMJS-UHFFFAOYSA-N
LEDER CN1C=C(Br)C(=N1)C#N
IUPAC-namn 4-brom-l-metylpyrazol-3-karbonitril
Molekylvikt (g/mol) 186.01
PubChem CID 45594322
Formel vikt 186.01