Läs mer
4-brom-1-metyl-1H-pyrazol-3-karboxylsyra, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10443214
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10443214 1 g 1g
10327364 250 mg 250mg
10178224 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10443214 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC63901DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-11-2026
Kemiska identifierare
CAS 84547-86-4
Molekylformel C5H5BrN2O2
Molekylvikt (g/mol) 205.011
InChI-nyckel LEEPGDCCHVRYHK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-bromo-1-methyl-1h-pyrazole-3-carboxylic acid, 1h-pyrazole-3-carboxylic acid, 4-bromo-1-methyl, 4-bromo-1-methyl-1h-pyrazole-3-carboxylicacid, pubchem16814, 4-bromo-1-methyl-pyrazole-3-carboxylic acid, 1h-pyrazole-3-carboxylicacid, 4-bromo-1-methyl, 4-bromo-1-methyl-1h-pyrazole-3-carboxylic acid #
PubChem CID 536013
IUPAC-namn 4-brom-l-metylpyrazol-3-karboxylsyra
LEDER CN1C=C(C(=N1)C(=O)O)Br
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Bromo-1-methyl-1H-pyrazole-3-carboxylic acid
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 205.01
Procent renhet 97%