Läs mer
4-brom-1-metyl-1H-pyrazol-3-karboxylsyra, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. p-4391216
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
Produktkod. 10327364
Brand: Thermo Scientific Maybridge CC63901CB
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kemiska identifierare
CAS 84547-86-4
Molekylformel C5H5BrN2O2
Molekylvikt (g/mol) 205.011
InChI-nyckel LEEPGDCCHVRYHK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-bromo-1-methyl-1h-pyrazole-3-carboxylic acid, 1h-pyrazole-3-carboxylic acid, 4-bromo-1-methyl, 4-bromo-1-methyl-1h-pyrazole-3-carboxylicacid, pubchem16814, 4-bromo-1-methyl-pyrazole-3-carboxylic acid, 1h-pyrazole-3-carboxylicacid, 4-bromo-1-methyl, 4-bromo-1-methyl-1h-pyrazole-3-carboxylic acid #
PubChem CID 536013
IUPAC-namn 4-brom-l-metylpyrazol-3-karboxylsyra
LEDER CN1C=C(C(=N1)C(=O)O)Br
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Bromo-1-methyl-1H-pyrazole-3-carboxylic acid
Analysprocentintervall 97%
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 205.01
Procent renhet 97%