Läs mer
4-brom-1-metyl-1H-pyrazol-5-karbaldehyd,≥ 97 %, Thermo Scientific™
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Bromo-1-methyl-1H-pyrazole-5-carbaldehyde |
| CAS Min % | 97.0 |
| Analysprocentintervall | 97% |
| Förpackning | Bärnstensfärgad glasflaska |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | 4-bromo-1-methyl-1h-pyrazole-5-carbaldehyde, 4-bromo-1-methylpyrazole-5-carbaldehyde, 4-bromo-2-methyl-2h-pyrazole-3-carbaldehyde, 1h-pyrazole-5-carboxaldehyde, 4-bromo-1-methyl, acmc-1akfs, 4-bromo-1-methylpyrazole-5-carboxaldehyde, 4-bromo-1-methyl-1h-pyrazole-5-carboxaldehyde, 4-bromo-2-methyl-2 h-pyrazole-3-carbaldehyde |
| Formel vikt | 189.01 |
| Procent renhet | 97% |