Läs mer
4-brom-1-metyl-lH-pyrazol-5-karboxaldehyd, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15426547
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15426547 1 g 1g
15428595 250 mg 250mg
15436547 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15426547 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H33690.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 473528-88-0 | C5H5BrN2O | 189.012 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 473528-88-0
Molekylformel C5H5BrN2O
Molekylvikt (g/mol) 189.012
MDL-nummer MFCD03074341
InChI-nyckel GXAHYXQWHWDEDY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-bromo-1-methyl-1h-pyrazole-5-carbaldehyde, 4-bromo-1-methylpyrazole-5-carbaldehyde, 4-bromo-2-methyl-2h-pyrazole-3-carbaldehyde, 1h-pyrazole-5-carboxaldehyde, 4-bromo-1-methyl, acmc-1akfs, 4-bromo-1-methylpyrazole-5-carboxaldehyde, 4-bromo-1-methyl-1h-pyrazole-5-carboxaldehyde, 4-bromo-2-methyl-2 h-pyrazole-3-carbaldehyde
PubChem CID 2794634
IUPAC-namn 4-brom-2-metylpyrazol-3-karbaldehyd
LEDER CN1C(=C(C=N1)Br)C=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Bromo-1-methyl-1H-pyrazole-5-carboxaldehyde
Smältpunkt 97°C to 98°C
Kvantitet 1 g
Känslighet Air sensitive
Formel vikt 189.01
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.