Läs mer
4-Bromo-1-metyl-1H-pyrazol, 98+%
Produktkod. 15432109
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15432109 25 g 25g
15442109 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15432109 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H64768.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 15803-02-8 | C4H5BrN2 | 161,00 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 15803-02-8
Molekylformel C4H5BrN2
Molekylvikt (g/mol) 161.00
MDL-nummer MFCD02179565
InChI-nyckel IXJSDKIJPVSPKF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-bromo-1-methyl-1h-pyrazole, 1-methyl-4-bromo-1h-pyrazole, 1h-pyrazole, 4-bromo-1-methyl, 1-mehtyl-4-bromo-1h-pyrazole, 1-methyl-4-bromopyrazole, 4-bromo-1-methyl-pyrazole, 4-bromo-2-methyl-1h-pyrazole, zlchem 151, pubchem16867, 4bmp
PubChem CID 167433
IUPAC-namn 4-brom-l-metylpyrazol
LEDER CN1C=C(Br)C=N1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Bromo-1-methyl-1H-pyrazole
Färg Färglös till gul
Densitet 1.558 g/mL
Kokpunkt 185°C to 188°C
Flampunkt 94°C (201°F)
Brytningsindex 1.531
Kvantitet 25 g
Beilstein 108120
Formel vikt 161
Procent renhet ≥98%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.