Läs mer
4-brom-l-metyl-3-(trifluormetyl)-lH-pyrazol, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10136772
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10136772 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10433773 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
10420564 5 g Bärnstensfärgad glasflaska 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10136772 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer MO00978CB
Kemiska identifierare
CAS 497832-99-2
Molekylformel C5H4BrF3N2
Molekylvikt (g/mol) 229
MDL-nummer MFCD04115415
InChI-nyckel TZAYNGPUOOUEAP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-bromo-1-methyl-3-trifluoromethyl-1h-pyrazole, 4-bromo-1-methyl-3-trifluoromethyl pyrazole, 1h-pyrazole,4-bromo-1-methyl-3-trifluoromethyl, 1h-pyrazole, 4-bromo-1-methyl-3-trifluoromethyl, pubchem16983, buttpark 99\18-60, 4-bromo-1-methyl-3-trifluoromethyl pyrazol, 4-bromo-1-methyl-3-trifluoromethyl ;-1h-pyrazole
PubChem CID 2794651
IUPAC-namn 4-brom-l-metyl-3-(trifluormetyl)pyrazol
LEDER CN1C=C(C(=N1)C(F)(F)F)Br
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Bromo-1-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole
CAS Min % 97.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 229
Procent renhet 97%