Läs mer
4-Bromo-1-naphthoic acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Bromo-1-naphthoic acid |
| CAS | 16650-55-8 |
| Molekylformel | C11H7BrO2 |
| Kvantitet | 500 mg |
| Synonym | 4-Bromo-1-Naphthalenecarboxylic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C11H7BrO2/c12-10-6-5-9(11(13)14)7-3-1-2-4-8(7)10/h1-6H,(H,13,14) |
| LEDER | OC(=O)c1ccc(Br)c2ccccc12 |
| IUPAC-namn | 4-bromonaphthalene-1-carboxylic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 251.08 |
| Formel vikt | 249.9629 |