Läs mer
4-Bromo-1-napthaldehyde, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Bromo-1-napthaldehyde |
| CAS | 50672-84-9 |
| Molekylformel | C11 H7 Br O |
| Kvantitet | 10 g |
| Synonym | 4-Bromo-1-naphthaldehyde, 4-Bromo-1-naphthalenecarboxaldehyde, 4-Bromo-1-naphthylaldehyde |
| InChI formel | InChI=1S/C11H7BrO/c12-11-6-5-8(7-13)9-3-1-2-4-10(9)11/h1-7H |
| LEDER | Brc1ccc(C=O)c2ccccc12 |
| IUPAC-namn | 4-bromonaphthalene-1-carbaldehyde |
| Molekylvikt (g/mol) | 235.08 |
| Formel vikt | 233.968 |