Läs mer
4-brom-(1-oxyl-2,2,5,5-tetrametyl-∆3-pyrrolin-3-metyl) metanetiosulfonat, TRC
Produktkod. 30134859
Change view
Kvantitet:
10 mg
25 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30134859 25 mg
30007098 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30134859 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB68629025MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 215956-55-1
Molekylformel C10 H17 Br N O3 S2
Molekylvikt (g/mol) 343.28
IUPAC-namn 3-bromo-1-λ^{1}-oxidanyl-2,2,5,5-tetrametyl-4-(metylsulfonylsulfanylmetyl)pyrrol
LEDER CC1(C)N([O])C(C)(C)C(=C1Br)CSS(=O)(=O)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Bromo-(1-oxyl-2,2,5,5-tetramethyl-delta-3-pyrroline-3-methyl) Methanethiosulfonate
Kvantitet 25 mg
InChI formel InChI=1S/C10H17BrNO3S2/c1-9(2)7(6-16-17(5,14)15)8(11)10(3,4)12(9)13/h6H2,1-5H3
Formel vikt 341.9833