Learn More
4-brom-1-(triisopropylsilyl)-1H-indol,≥ 97 %, Thermo Scientific™
Product Code. 10699554
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
missing translation for 'unitSize'
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Kvantitet Förpackning unitSize
10699554 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10577863 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 missing translation for 'options'
Product Code. 10699554 missing translation for 'mfr' Thermo Scientific Maybridge missing translation for 'supplierNo' CC39510CB
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Chemical Identifiers
CAS 412048-44-3
Molekylformel C17H26BrNSi
Molekylvikt (g/mol) 352.391
MDL-nummer MFCD05664418
InChI-nyckel ZXHMUQVMGJYGAV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-bromo-1-triisopropylsilyl-1h-indole, 4-bromo-1-triisopropylsilyl indole, 4-bromo-triisopropylsilanyl-1h-indole, 4-bromo-1-triisopropylsilanyl-1h-indole, 4-bromo-1-tri-isopropylsilyl-1h-indole, 4-bromoindol-1-yl-tri propan-2-yl silane
PubChem CID 2795573
IUPAC-namn (4-bromindol-l-yl)-tri(propan-2-yl)silan
LEDER CC(C)[Si](C(C)C)(C(C)C)N1C=CC2=C1C=CC=C2Br
Specifications
Kemiskt namn eller material 4-Bromo-1-(triisopropylsilyl)-1H-indole
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 352.39
Procent renhet 97%