Läs mer
4-Bromo 17Beta-Estradiol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Bromo 17Beta-Estradiol |
| CAS | 1630-83-7 |
| Molekylformel | C18H23BrO2 |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | 4-Bromo-estra-1,3,5(10)-triene-3,17β-diol, 4-Bromo-1,3,5(10)-estratriene-3,17β-diol, 4-Bromo-17β-estradiol, 4-Bromo-β-estradiol, 4-Bromoestradiol, NSC 104802 |
| LEDER | C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CCc4c(Br)c(O)ccc34)[C@@H]1CC[C@@H]2O |
| Molekylvikt (g/mol) | 351.28 |
| Formel vikt | 350.0881 |