Läs mer
4-Bromo-1H-indazol, 97+%
Produktkod. 15411789
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15411789 5 g 5g
15401789 1 g 1g
15421789 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15411789 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H64527.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 186407-74-9 | C7H5BrN2 | 197,035 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 186407-74-9
Molekylformel C7H5BrN2
Molekylvikt (g/mol) 197.035
MDL-nummer MFCD05664001
InChI-nyckel KJIODOACRIRBPB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-bromoindazole, 1h-indazole, 4-bromo, 4-bromo 1h indazole, 4-bromo-indazole, bromo-1h-indazole, pubchem7834, 4-bromo-2h-indazole, acmc-1bzds, 4-bromanyl-1h-indazole
PubChem CID 22352548
IUPAC-namn 4-brom-lH-indazol
LEDER C1=CC2=C(C=NN2)C(=C1)Br
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Bromo-1H-indazole
Smältpunkt 164 °C till 169 °C
Färg Vitt
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN2811
Beilstein 9757929
Formel vikt 197.04
Procent renhet ≥97%
Fysisk form Fast
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.