Läs mer
4-brom-1H-indol-3-karbaldehyd, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10136992
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
10136992 1 g 1g
10142804 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10136992 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer MO07344DA
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kemiska identifierare
CAS 98600-34-1
Molekylformel C9H6BrNO
Molekylvikt (g/mol) 224.057
InChI-nyckel IPAFHZDRYAWZOB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-bromoindole-3-carboxaldehyde, 4-bromoindole-3-carboxyaldehyde, 4-bromo-3-formylindole, 4-bromo-1h-indole-3-carboxaldehyde, 4-bromoindole-3-carbaldehyde, 4-bromo-3-formyl-1h-indole, 1h-indole-3-carboxaldehyde, 4-bromo, 4-bromo-3-indolecarbaldehyde, pubchem7682, acmc-209saq
PubChem CID 2763178
IUPAC-namn 4-brom-lH-indol-3-karbaldehyd
LEDER C1=CC2=C(C(=C1)Br)C(=CN2)C=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Bromo-1H-indole-3-carbaldehyde
Analysprocentintervall 97%
Kvantitet 1 g
Formel vikt 224.06
Procent renhet 97%