Läs mer
4-brom-1H-indol-3-karbaldehyd, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10142804
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10142804 5 g 5g
10136992 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10142804 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer MO07344DE
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-01-2027
Kemiska identifierare
CAS 98600-34-1
Molekylformel C9H6BrNO
Molekylvikt (g/mol) 224.057
InChI-nyckel IPAFHZDRYAWZOB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-bromoindole-3-carboxaldehyde, 4-bromoindole-3-carboxyaldehyde, 4-bromo-3-formylindole, 4-bromo-1h-indole-3-carboxaldehyde, 4-bromoindole-3-carbaldehyde, 4-bromo-3-formyl-1h-indole, 1h-indole-3-carboxaldehyde, 4-bromo, 4-bromo-3-indolecarbaldehyde, pubchem7682, acmc-209saq
PubChem CID 2763178
IUPAC-namn 4-brom-lH-indol-3-karbaldehyd
LEDER C1=CC2=C(C(=C1)Br)C(=CN2)C=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Bromo-1H-indole-3-carbaldehyde
Analysprocentintervall 97%
Kvantitet 5 g
Formel vikt 224.06
Procent renhet 97%