missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
(4-Bromo-1h-pyrazol-1-yl)acetic acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (4-Bromo-1h-pyrazol-1-yl)acetic acid |
| CAS | 82231-53-6 |
| Molekylformel | C5H5BrN2O2 |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C5H5BrN2O2/c6-4-1-7-8(2-4)3-5(9)10/h1-2H,3H2,(H,9,10) |
| LEDER | OC(=O)Cn1cc(Br)cn1 |
| IUPAC-namn | 2-(4-bromopyrazol-1-yl)acetic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 205.01 |
| Formel vikt | 203.9534 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?