Läs mer
4-brom-lH-pyrazol-3-karbonitril, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10273612
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10273612 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10663223 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
10317354 5 g Bärnstensfärgad glasflaska 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10273612 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer RF05036CB
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-08-2026
Kemiska identifierare
CAS 288246-16-2
Molekylformel C4H2BrN3
Molekylvikt (g/mol) 171.985
MDL-nummer MFCD00105683
InChI-nyckel ZXVFKQRZKKGVNJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-bromo-1h-pyrazole-3-carbonitrile, 4-bromo-2h-pyrazole-3-carbonitrile, 4-bromopyrazole-3-carbonitrile, 4-bromo-3-cyano-1h-pyrazole, 1h-pyrazole-3-carbonitrile, 4-bromo, pubchem10182, acmc-20aa8h, maybridge1_006470, ksc497k2j, buttpark 181\04-37
PubChem CID 2735623
IUPAC-namn 4-brom-lH-pyrazol-5-karbonitril
LEDER C1=NNC(=C1Br)C#N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Bromo-1H-pyrazole-3-carbonitrile
CAS Min % 97.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 171.98
Procent renhet 97%