Läs mer
4-brom-1H-pyrazol-5-karbaldehyd, 95+%, Thermo Scientific™
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | 4-Bromo-1H-pyrazole-5-carbaldehyde |
| Analysprocentintervall | 95% |
| Kvantitet | 250 mg |
| Formel vikt | 174.98 |
| Procent renhet | 95% |