Läs mer
4-brom-1H-pyrazol-5-karbaldehyd, 95+%, Thermo Scientific™
Produktkod. p-4510376
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
Produktkod. 10550353
Brand: Thermo Scientific Maybridge RF03950CB
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kemiska identifierare
CAS 287917-97-9
Molekylformel C4H3BrN2O
Molekylvikt (g/mol) 174.985
InChI-nyckel UWGFONONBAIDAF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-bromo-1h-pyrazole-3-carbaldehyde, 4-bromo-1h-pyrazole-5-carboxaldehyde, 4-bromo-2h-pyrazole-3-carbaldehyde, 4-bromo-1h-pyrazole-3-carboxaldehyde, 1h-pyrazole-3-carboxaldehyde,4-bromo, 1h-pyrazole-3-carboxaldehyde, 4-bromo, 4-bromopyrazole-5-carbaldehyde, 4-bromo-5-formyl-1h-pyrazole, 4-bromo-pyrazole-3-carboxaldehyde, 4-bromo-2h-pyrazole-3-carboxaldehyde
PubChem CID 2782154
IUPAC-namn 4-brom-lH-pyrazol-5-karbaldehyd
LEDER C1=NNC(=C1Br)C=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Bromo-1H-pyrazole-5-carbaldehyde
Analysprocentintervall 95%
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 174.98
Procent renhet 95%