Läs mer
4-Bromo-1H-pyrazol, 98+%
Produktkod. 15431979
Change view
Kvantitet:
25 g
500 g
1 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15431979 500 g 500g
15421979 25 g 25g
15441979 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15431979 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H64673.36
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-12-2026
CAS: 2075-45-8 | C3H3BrN2 | 146,98 g/mol
4-Bromopyrazol kan användas vid framställning av 4-brom-l-(2-kloretyl)-lH-pyrazol. Det kan användas som utgångsmaterial vid syntesen av 1,4a-bipyrazoler. Används även vid syntes av olika farmaceutiska och biologiskt aktiva föreningar, inklusive inhibitorer. Det har också visat sig vara en av de 4-substituerade pyrazolerna, som kan fungera som hämmare av leveralkoholdehydrogenas.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
4-Bromopyrazol kan användas vid framställning av 4-brom-1-(2-kloretyl)-1H-pyrazol. Det kan användas som utgångsmaterial vid syntesen av 1,4′ -bipyrazoler. Används även vid syntes av olika farmaceutiska och biologiskt aktiva föreningar, inklusive inhibitorer. Det har också visat sig vara en av de 4-substituerade pyrazolerna, som kan fungera som hämmare av leveralkoholdehydrogenas.
Löslighet
Något löslig i vatten.
Anmärkningar
Förvaras svalt, torrt i tättsluten behållare. Med tillräcklig ventilation. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2075-45-8
Molekylformel C3H3BrN2
Molekylvikt (g/mol) 146.98
MDL-nummer MFCD00075602
InChI-nyckel WVGCPEDBFHEHEZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-bromopyrazole, 1h-pyrazole, 4-bromo, 4-brompyrazole, 4-bromo-pyrazole, pyrazole, 4-bromo, 4-bromo pyrazole, byz, zlchem 126, 1h-pyrazole,4-bromo, pubchem11041
PubChem CID 16375
IUPAC-namn 4-brom-lH-pyrazol
LEDER BrC1=CNN=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Bromo-1H-pyrazole
Smältpunkt 93 °C till 96 °C (litteratur)
Kokpunkt 250 °C till 260 °C (litteratur)
Kvantitet 500 g
Beilstein 106510
Löslighetsinformation Lätt löslig i vatten.
Formel vikt 146.97
Procent renhet ≥98%
Fysisk form Fast
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.