Läs mer
4-Brom-1H-pyrazol, TRC
Produktkod. 30342124
Change view
Kvantitet:
50 g
Produktkod. Kvantitet
30342124 50 g
1 options
Produktkod. 30342124 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB68711050G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Bromo-1H-pyrazole
CAS 2075-45-8
Molekylformel C3H3BrN2
Kvantitet 50 g
Synonym 4-Bromopyrazole, NSC 522023
InChI formel InChI=1S/C3H3BrN2/c4-3-1-5-6-2-3/h1-2H,(H,5,6)
LEDER Brc1cn[nH]c1
IUPAC-namn 4-bromo-1H-pyrazol
Molekylvikt (g/mol) 146.97
Formel vikt 145.948