Läs mer
4-Bromo-2-(1-methylethyl)phenol, TRC
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | 4-Bromo-2-(1-methylethyl)phenol |
| CAS | 26307-50-6 |
| Molekylformel | C9H11BrO |
| Kvantitet | 10 g |
| Synonym | 4-Bromo-2-isopropyl-phenol, 4-Bromo-2-isopropylphenol |
| InChI formel | InChI=1S/C9H11BrO/c1-6(2)8-5-7(10)3-4-9(8)11/h3-6,11H,1-2H3 |
| LEDER | CC(C)c1cc(Br)ccc1O |
| IUPAC-namn | 4-bromo-2-propan-2-ylphenol |
| Molekylvikt (g/mol) | 215.09 |
| Formel vikt | 213.9993 |