Läs mer
4'-Bromo-2,2':6',2' '-terpyridine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4'-Bromo-2,2':6',2''-terpyridine |
| CAS | 149817-62-9 |
| Molekylformel | C15H10BrN3 |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C15H10BrN3/c16-11-9-14(12-5-1-3-7-17-12)19-15(10-11)13-6-2-4-8-18-13/h1-10H |
| LEDER | C1=CC=NC(=C1)C2=NC(=CC(=C2)Br)C3=CC=CC=N3 |
| IUPAC-namn | 4-bromo-2,6-dipyridin-2-ylpyridine |
| Molekylvikt (g/mol) | 312.16 |